443336
N-Ethyl-N-isopropylaniline
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
densidad
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
Clave InChI
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)