442135
Tetraoctylphosphonium bromide
97%
About This Item
Análisis
97%
impurezas
<1.5% hydrobromic acid
mp
38-43 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?