Merck
441473
Sigma-Aldrich
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate solution
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Código UNSPSC:
12162002
concentración
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
índice de refracción
n20/D 1.448
densidad
0.87 g/mL at 25 °C
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)