440450
3,5-Dinitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
82-87 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)N=C=O
InChI
1S/C7H3N3O5/c11-4-8-5-1-6(9(12)13)3-7(2-5)10(14)15/h1-3H
Clave InChI
JZPRXQSCMBDGKP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?