440310
Resorcinol monobenzoate
97%
Sinónimos:
3-Benzoyloxyphenol, 3-Hydroxyphenyl benzoate, m -Hydroxyphenyl benzoate
About This Item
Ensayo
97%
mp
133-135 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
Clave InChI
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)