Merck
440280
Sigma-Aldrich
Ethyltrichlorosilane
99%
Sinónimos:
Dow Corning® product Z-1212, Trichloro(ethyl)silane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Cl3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
163.51
Beilstein:
1361384
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
densidad
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clave InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)