Merck
440264
Sigma-Aldrich
Tetracloruro de silicio
≥98%
Sinónimos:
STC, Tetraclorosilano
About This Item
Fórmula lineal:
SiCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
169.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
densidad de vapor
5.86 (vs air)
presión de vapor
420 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)