Merck
439762
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Holmium bromide, Holmium tribromide
About This Item
Fórmula lineal:
HoBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
404.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: holmium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
919 °C (lit.)
densidad
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.