439703
Praseodymium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Praseodymium bromide, Praseodymium tribromide
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadena SMILES
Br[Pr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
PLKCYEBERAEWDR-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.