Merck
439363
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxy-4-morpholinoaniline dihydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22N2O3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
339.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
236-240 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-3-18-13-10-12(16-5-7-17-8-6-16)14(19-4-2)9-11(13)15;;/h9-10H,3-8,15H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
SFGWSUNUVDPPJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Diethoxy-4-morpholinoaniline dihydrochloride is an heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable