Merck
438235
Sigma-Aldrich
Hydroxylammonium nitrate solution
24 wt. % in H2O, 99.999%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NOH · HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
96.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99.999%
formulario
liquid
concentración
24 wt. % in H2O
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
Clave InChI
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable