437751
Phenethyl isobutyrate
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.4873 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)12(13)14-9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
JDQVBGQWADMTAM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)