437107
Poly(vinylidene chloride-co-vinyl chloride)
powder, 240-320 μm particle size
About This Item
Formulario
powder
composición
vinylidene chloride, ~65 wt. %
tamaño de partícula
240-320 μm
viscosidad de fusión
9,100 poise(185 °C) (100 sec-1)(lit.)
temperatura de transición
Tm 164 °C
densidad
1.73 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClC=C.ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2.C2H3Cl/c1-2(3)4;1-2-3/h1H2;2H,1H2
Clave InChI
DHZSIQDUYCWNSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver, Nose
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)