Merck
437085
Sigma-Aldrich
5-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26O5Si
Número de CAS:
Peso molecular:
302.44
Beilstein:
4296295
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
mp
72-74 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Clave InChI
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bo Wang et al.
Molecular cell, 74(4), 742-757 (2019-04-14)
Disturbances in autophagy and stress granule dynamics have been implicated as potential mechanisms underlying inclusion body myopathy (IBM) and related disorders. Yet the roles of core autophagy proteins in IBM and stress granule dynamics remain poorly characterized. Here, we demonstrate