Merck
437069
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
≥98%, ChiraSelect
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
300.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
ChiraSelect
Análisis
≥98%
actividad óptica
[α]20/D +14.0°, c = 2 in acetone
pureza óptica
ee: ≥99
mp
173-177 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
Clave InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Aplicación
Useful for the analysis of chiral amino acids by HPLC. Valine analog of Marfey′s reagent that provides improved resolution in the separation of D- and L-amino acids as well as analogs of phenylalanine and proline. It has also aided in understanding the separation mechanism of these reagents.
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chem. Pept. Proteins Part A, 5/6, 145-145 (1993)
Brueckner, H. Keller-Hoehl, Ch. Wittner, R.
Chem. Pept. Proteins Part A, 5/6, 145-145 (1993)
Harada, K. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1515-1515 (1995)