Merck
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
Sinónimos:
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Beilstein:
3588328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
densidad
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)