Merck
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Sinónimos:
Reillex® HPQ
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
beads
composición
water, 55 wt. %
fabricante / nombre comercial
Reillex® HPQ ion-exchange resin
tamaño de partícula
300-1,000 μm
capacidad
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
solubilidad
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Aplicación
Anionic ion exchange resin.
Información legal
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)