435880
Lead(II) iodate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lead diiodate, Lead iodate (Pb(IO3 )2 )
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[PbH2++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Pb/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
DRHWBADNSVQEGH-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges