Merck
435627
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroaluminate
About This Item
Fórmula lineal:
KAlF4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadena SMILES
F[Al](F)(F)(F)[K]
Envase
Packaged in poly bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)