Merck
434957
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 15,000,000, granular
Sinónimos:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
granular
mol peso
average Mw 15,000,000
composición
acrylic acid, 1.5 wt. %
impurezas
15 wt. % adsorbed water
pH
5-7
viscosidad
4-5 cP, 0.1 % in H2O
solubilidad
water and some protic solvents: soluble
densidad
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Características y beneficios
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)