Merck
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
waxy solid (soft)
mol peso
average Mn ~2,300
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Aplicación
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
Propiedades físicas
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)