434752
Poly(ethylene-co-1-butene-co-1-hexene)
About This Item
brillo
95.5 % , ASTM D 2457)
índice de fusión
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
contiene
antioxidant (varying amounts)
fuerza del impacto
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
mp
92 °C (lit.)
temperatura de transición
Tm 95 °C (DSC)
densidad
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
elongación
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
cadena SMILES
C=C.CCC=C.CCCCC=C
Aplicación
Propiedades físicas
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.