434175
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
63 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
Clave InChI
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)