434094
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH2SiCl3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)