Merck
434019
Sigma-Aldrich
Barium aluminate
Sinónimos:
Barium aluminum oxide
About This Item
Fórmula lineal:
BaAl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
255.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)