433918
Barium metaphosphate
Sinónimos:
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
mp
1560 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
Clave InChI
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable