433330
2-Methylhydrocinnamic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
100-103 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable