Merck
43303
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,3-propanediamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
N-Alloc-1,3-diaminopropane hydrochloride, Allyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
194.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (AT)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
cadena SMILES
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)