432261
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp
230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)