432229
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
densidad
1.727 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
Clave InChI
CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup