Merck
432210
Sigma-Aldrich
Zinc 2,11,20,29-tetra-tert-butyl-2,3-naphthalocyanine
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H56N8Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
1002.57
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
composición
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
769 nm
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc2cc3c4nc(nc5n6[Zn]n7c(nc8nc(nc6c9cc%10cc(ccc%10cc59)C(C)(C)C)c%11cc%12ccc(cc%12cc8%11)C(C)(C)C)c%13cc%14ccc(cc%14cc%13c7n4)C(C)(C)C)c3cc2c1
InChI
1S/C64H56N8.Zn/c1-61(2,3)41-17-13-33-25-45-49(29-37(33)21-41)57-65-53(45)70-58-51-31-39-23-43(63(7,8)9)19-15-35(39)27-47(51)55(67-58)72-60-52-32-40-24-44(64(10,11)12)20-16-36(40)28-48(52)56(68-60)71-59-50-30-38-22-42(62(4,5)6)18-14-34(38)26-46(50)54(66-59)69-57;/h13-32H,1-12H3;/q-2;+2
Clave InChI
QSAQNAXTLSXDAT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yumiao Zhang et al.
Nature communications, 7, 11649-11649 (2016-05-20)
Injectable hydrophobic drugs are typically dissolved in surfactants and non-aqueous solvents which can induce negative side-effects. Alternatives like 'top-down' fine milling of excipient-free injectable drug suspensions are not yet clinically viable and 'bottom-up' self-assembled delivery systems usually substitute one solubilizing