Merck
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lutetium trifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
LuF3
Número de CAS:
Peso molecular:
231.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lutetium
impurezas
<100 ppm water
cadena SMILES
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)