432091
Praseodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Sinónimos:
Praseodymium trifluoride
About This Item
grado
anhydrous
Análisis
99.99% trace rare earth metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: praseodymium
cadena SMILES
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?