431877
Methyl 5-methylsalicylate
96%
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
241-243 °C/767 mmHg (lit.)
densidad
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
Clave InChI
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)