Merck
431656
Sigma-Aldrich
Tribromoacetyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CBr3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
315.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.23 psi ( 20 °C)
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
densidad
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2Br3ClO/c3-2(4,5)1(6)7
Clave InChI
RDBMNMVDVKRYKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tribromoacetyl chloride may be used for the preparation of dihexadecyl N-(tribromoacetyl)-L-glutamate. It may be used for the synthesis of docetaxel.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Study of the Cine-Rearrangement and the Cinesubstitution of 2, 2-Dihalocyclobutanones.
Jose'Renato Cagnon JMB.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 7(5), 371-377 (1996)
A novel two-dimensional photopolymerization at an oriented bilayer surface. Effective molecular-weight control using membrane state and chain transfer.
Higashi, N, et al.
Macromolecules, 23(5), 1475-1480 (1990)
Development of New Efficient Synthetic Methods for Docetaxel.
Heo JH, et al.
ChemInform, 40(29) (2009)
Cycloaddition of dihaloketenes with trimethylsiloxycycloolefins and fluorination of the products.
Habibi MH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 37(2), 177-181 (1987)
Laser Raman and infrared spectra of tribromoacetyl-chloride.
Randhawa HS and Walter W.
Journal of Molecular Structure, 35(2), 303-307 (1976)