431338
Ammonium cerium(IV) nitrate
99.99%
Sinónimos:
Ceric ammonium nitrate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.99%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.05% insol. dil. H2SO4
<100 ppm total metallic impurities
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
cadena SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Clave InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?