430986
1,2-Dihydronaphthalene
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
densidad
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
Clave InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup