Merck
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
304.34
Beilstein:
2660895
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
210-215 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
Clave InChI
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)