Documentos clave
430242
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol diglycidyl ether, brominated
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grado
technical grade
mol peso
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
Extensión del etiquetado
30 wt. % Br
impurezas
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
viscosidad
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
mp
~254 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicación
Flame retardant additive in potting compounds, adhesives and laminating compounds.
Características y beneficios
Low viscosity halogenated diepoxide for imparting flame retardancy. Compatible with aromatic epoxide resins.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)