Merck
429953
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylethynyl)tin
97%
Sinónimos:
Phenyl(trimethylstannyl)acetylene, Phenylethynyl(trimethyl)stannane, Trimethyl(2-phenylethynyl)stannane, Trimethylstannyl(phenyl)acetylene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CSn(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
powder or crystals
solid
idoneidad de la reacción
core: tin
cadena SMILES
C[Sn](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3CH3.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3-7H;3*1H3;
Clave InChI
QYYZHXHYNLXWAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)