429899
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
30-32 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Clave InChI
FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline is a nitrogen compound useful in organic synthesis.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?