Merck
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
environmental standard
Análisis
99%
mp
239-241 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
Clave InChI
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)