Merck
428981
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5H-oxazolo[2,3-b]quinazolin-5-one
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
160-163 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1N2CCOC2=Nc3ccccc13
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11-10-12(9)5-6-14-10/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
QBEBJBXQJGORQQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)