Merck
428558
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid
96%
Sinónimos:
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
233.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
255-257 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid (5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid) is a 5-aryl-2-furoic acid. It is a dantrolene metabolite and its presence in plasma and urine has been determined by HPLC. It was reported to be the only product formed during the reduction of 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde by modified Cannizzaro reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Determination of a dantrolene metabolite, 5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid, in plasma and urine by high-performance liquid chromatography.
E W Wuis et al.
Journal of chromatography, 526(2), 575-580 (1990-04-06)
Furan derivatives. XXX. preparation of substituted 5-phenyl-2-furfuryl alcohols.
Frimm RAK and Kovac J.
Chemical Papers, 26, 551-556 (1972)