428531
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
97%
Sinónimos:
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Análisis
97%
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid (5-(4-chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid) is a 5-aryl-2-furancarboxylic acid. It has been synthesized by oxidation of the corresponding furaldehyde with silver nitrate and sodium hydroxide. It serves as an intermediate for the synthesis of 5-(5-aryl-2-furyl)-tetrazol-1-ylacetic acids, which are employed in the synthesis of semisynthetic cephalosporines.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Semisynthetic cephalosporines. I. An improved synthesis of 5-aryl-2-furancarboxylic acids.
Chemical Papers, 38(4), 507-513 (1984)