Merck
428450
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
166.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
bp
120 °C/5 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(CS)c(C)c1
InChI
1S/C10H14S/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Clave InChI
LJZYEPXPMRRXTA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan is an aromatic mercaptan derivative. Its physical properties like vapor pressure, density, freezing point, boiling point, refractive index and enthalpy of vaporization at boiling point has been determined.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Carl L. Yaws
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 292-292 (2015)
Carl L. Yaws
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 97-97 (2015)
Carl L. Yaws
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 582-582 (2014)