428310
Polyphenylsulfone
formulario
beads
índice de fusión
14-20 g/10 min (400°C/2.16kg)
índice de refracción
n20/D 1.672 (lit.)
temperatura de transición
Tg 208 °C (DSC)
densidad
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Aplicación
Medical devices requiring sterilization and electrical connectors and switches.
Características y beneficios
Outstanding color, transparency and impact strength to 200°C. Best overall chemical resistance of the commercial polysulfones.
Forma física
Thermoplastic transparent engineering resin.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower