42830
2,3-Diphenyl-2,3-butanediol
technical, mixture of racemic and meso forms, ≥90% (GC)
About This Item
grado
technical
Análisis
≥90% (GC)
cadena SMILES
CC(O)(c1ccccc1)C(C)(O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H18O2/c1-15(17,13-9-5-3-6-10-13)16(2,18)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17-18H,1-2H3
Clave InChI
URPRLFISKOCZHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)