427691
3-Iodobenzyl bromide
95%
Sinónimos:
α-Bromo-m-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, 3-(Bromomethyl)iodobenzene, m-Iodobenzylbromide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
46-51 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following:
- meta-substituted phenylalanine derivatives
- N6-substituted aristeromycin derivative
- (N)-methanocarba-N6-(3-iodobenzyl)adenosine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges