426962
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size 100 Å, 300-1200 μm particle size
About This Item
formulario
beads
matriz
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
tamaño de partícula
300-1200 μm
tamaño de poro
100 Å mean pore size
55 % porosity
densidad
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable